Tisk…
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
PC8933-100G PC8933-25G PC8933-5G
APOSPC8933-100GEA 3610 CZK
APOSPC8933-100G APOSPC8933-25G APOSPC8933-5G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
MW: 214.0300 g/mol
Bod tání: 52…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368653
CAS číslo: 114897-91-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III