Tisk…
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8927-1G PC8927-5G
APOSPC8927-1GEA 7970 CZK
APOSPC8927-1G APOSPC8927-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Vzorec: C₁₁H₈F₃N₃OS
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936330
CAS číslo: 400083-64-9