Tisk…
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8924-1G PC8924-5G
APOSPC8924-1GEA 15310 CZK
APOSPC8924-1G APOSPC8924-5G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Vzorec: C₁₂H₁₀F₃N₃OS
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00112085
CAS číslo: 263387-25-3