Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8922-1G
PC8922-250MG
APOSPC8922-1GEA
2480
CZK
APOSPC8922-1G
APOSPC8922-250MG
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₁₃H₁₀F₃NO₂S MW: 301,29 g/mol Bod tání: 93…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142038 CAS číslo: 132089-39-5 |