Tisk…
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8921-10G PC8921-1G PC8921-5G
APOSPC8921-10GEA 15540 CZK
APOSPC8921-10G APOSPC8921-1G APOSPC8921-5G
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Vzorec: C₁₇H₁₀FN₃O
Bod tání: 330 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794103
CAS číslo: 477853-95-5