Tisk…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8920-10G PC8920-1G PC8920-5G
APOSPC8920-10GEA 2820 CZK
APOSPC8920-10G APOSPC8920-1G APOSPC8920-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06496224
CAS číslo: 178488-36-3