Tisk…
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-2-thiophenecarboxylic acid
PC8915-10G PC8915-1G PC8915-5G
APOSPC8915-10GEA 7610 CZK
APOSPC8915-10G APOSPC8915-1G APOSPC8915-5G
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C5H3FO2S
MW: 146,1395 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03426911
CAS číslo: 32431-84-8