Tisk…
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
PC8913-10G PC8913-1G PC8913-5G
APOSPC8913-10GEA 5790 CZK
APOSPC8913-10G APOSPC8913-1G APOSPC8913-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Vzorec: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
MW: 391.36 g/mol
Bod tání: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683528
CAS číslo: 207857-15-6