3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
PC8911-100G
PC8911-25G
PC8911-5G
APOSPC8911-100GEA
2820
CZK
APOSPC8911-100G
APOSPC8911-25G
APOSPC8911-5G
3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
3,5-Difluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₅BF₂O₂ MW: 157,91 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318138 CAS číslo: 156545-07-2 |