a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8908-1G
PC8908-10G
PC8908-5G
APOSPC8908-1GEA
4070
CZK
APOSPC8908-1G
APOSPC8908-10G
APOSPC8908-5G
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Vzorec:
C₁₅H₁₂FNO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03787932 CAS číslo: 165806-95-1 |