3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC8902-1G
PC8902-5G
PC8902-10G
APOSPC8902-1GEA
1080
CZK
APOSPC8902-1G
APOSPC8902-5G
APOSPC8902-10G
3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Vzorec:
C₈H₉F₂NO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00236230 CAS číslo: 244022-71-7 UN: 2735 ADR: 8,III |