2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8858-1G
PC8858-5G
APOSPC8858-1GEA
4730
CZK
APOSPC8858-1G
APOSPC8858-5G
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Vzorec:
C₁₂H₁₁FN₂O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09800751 CAS číslo: 1000339-96-7 |