Tisk…
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8856-1G PC8856-5G
APOSPC8856-1GEA 3910 CZK
APOSPC8856-1G APOSPC8856-5G
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
1,2-Difluoro-4-phenylsulphonylbenzene
Vzorec: C₁₂H₈F₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835175
CAS číslo: 934241-80-2