Tisk…

6-Fluoroveratraldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde

PC8855-1G PC8855-5G
APOSPC8855-1GEA 953 CZK
APOSPC8855-1G APOSPC8855-5G
6-Fluoroveratraldehyde
6-Fluoroveratraldehyde
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Bod tání: 93…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061108
CAS číslo: 71924-62-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR