Tisk…
2-Fluoro-m-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 622 CZK
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluoro-m-toluidine
2-Fluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410915
CAS číslo: 1978-33-2