Tisk…
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8848-25G PC8848-5G PC8848-100G
APOSPC8848-25GEA 7480 CZK
APOSPC8848-25G APOSPC8848-5G APOSPC8848-100G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Vzorec: C₈F₈O₂
MW: 280,07 g/mol
Bod varu: 122…123 °C
Bod tání: 3 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134438
CAS číslo: 14533-84-7
UN: 3272
ADR: 3,III