3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
PC8847-5G
PC8847-100G
PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA
622
CZK
APOSPC8847-5G
APOSPC8847-100G
APOSPC8847-25G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₄FNO MW: 149.1219 g/mol Bod tání: 80…84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863558 CAS číslo: 218301-22-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...