Tisk…
2-Bromo-3-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8846-5G PC8846-100G PC8846-25G
APOSPC8846-5GEA 622 CZK
APOSPC8846-5G APOSPC8846-100G APOSPC8846-25G
2-Bromo-3-fluoropyridine 98%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114128
CAS číslo: 40273-45-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III