4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)acetamide
PC8844-100G
PC8844-25G
PC8844-5G
APOSPC8844-100GEA
19480
CZK
APOSPC8844-100G
APOSPC8844-25G
APOSPC8844-5G
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Vzorec:
C₈H₆BrF₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038226 CAS číslo: 541539-64-4 UN: 2811 ADR: 6.1 II |