Tisk…
Kyselina trifluoroctová
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: TFA
PC8841-1KG
APOSPC8841-1KGEA 14490 CZK
APOSPC8841-1KG
Kyselina trifluoroctová
Kyselina trifluoroctová
Suitable for protein sequence analysis.
Vzorec: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Bod varu: 72,4 °C
Bod tání: 15,4 °C
Hustota: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I