Tisk…
1-Bromo-5-fluoronaphthalene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8838-1G PC8838-25G PC8838-5G
APOSPC8838-1GEA 3640 CZK
APOSPC8838-1G APOSPC8838-25G APOSPC8838-5G
1-Bromo-5-fluoronaphthalene 97%
1-Bromo-5-fluoronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆BrF
Bod varu: 85…90 °C/0,5mmHg
Bod tání: 18…19 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258916
CAS číslo: 315-56-0