Tisk…
4-Bromo-3,5-difluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8836-1G PC8836-5G PC8836-25G
APOSPC8836-1GEA 622 CZK
APOSPC8836-1G APOSPC8836-5G APOSPC8836-25G
4-Bromo-3,5-difluorophenol
4-Bromo-3,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99
Bod tání: 73…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062385
CAS číslo: 130191-91-2