Tisk…
2-Bromo-3,5-difluorophenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8835-10G PC8835-1G PC8835-5G
APOSPC8835-10GEA 8500 CZK
APOSPC8835-10G APOSPC8835-1G APOSPC8835-5G
2-Bromo-3,5-difluorophenol 96%
2-Bromo-3,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861127
CAS číslo: 325486-43-9