3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8834-1G
PC8834-25G
PC8834-5G
APOSPC8834-1GEA
622
CZK
APOSPC8834-1G
APOSPC8834-25G
APOSPC8834-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BClF₃O₂ MW: 224.3700 g/mol Bod tání: 210…212 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07778020 CAS číslo: 1160561-31-8 |