Tisk…
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
PC8830-1G PC8830-5G
APOSPC8830-1GEA 2480 CZK
APOSPC8830-1G APOSPC8830-5G
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride
Vzorec: C₁₀H₁₁F₃O
MW: 204,19 g/mol
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07773046
CAS číslo: 67081-98-5