Tisk…
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8829-1G PC8829-5G
APOSPC8829-1GEA 11540 CZK
APOSPC8829-1G APOSPC8829-5G
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Vzorec: C₈H₄ClF₅
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 13947-94-9