Tisk…
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-3-iodo-5-picoline
PC8827-1G PC8827-250MG
APOSPC8827-1GEA 3110 CZK
APOSPC8827-1G APOSPC8827-250MG
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅FIN
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095303
CAS číslo: 153034-78-7