Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8824-1G PC8824-5G PC8824-10G
APOSPC8824-1GEA 622 CZK
APOSPC8824-1G APOSPC8824-5G APOSPC8824-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₃N₂
Bod varu: 90 °C/11mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00664066
CAS číslo: 80194-70-3