6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8819-1G
PC8819-5G
APOSPC8819-1GEA
1740
CZK
APOSPC8819-1G
APOSPC8819-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₇ClF₃N₃ Bod tání: 191…193 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01862652 CAS číslo: 221313-11-7 |