Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8814-1G PC8814-250MG
APOSPC8814-1GEA 1450 CZK
APOSPC8814-1G APOSPC8814-250MG
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN
MW: 165,211 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02663411
CAS číslo: 72216-06-9