Tisk…
Ethyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
PC8810-500MG
APOSPC8810-500MGEA 0 CZK
APOSPC8810-500MG
Ethyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Ethyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate
Vzorec: C₉H₈FNO₄
MW: 213,17 g/mol
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204381
CAS číslo: 367-79-3