Tisk…
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8806-25G PC8806-5G
APOSPC8806-25GEA 1990 CZK
APOSPC8806-25G APOSPC8806-5G
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97+%
3-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Bod tání: 165…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665763
CAS číslo: 161957-56-8