Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8805-1G PC8805-250MG PC8805-5G
APOSPC8805-1GEA 5460 CZK
APOSPC8805-1G APOSPC8805-250MG APOSPC8805-5G
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₁₀H₇F₃O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07772122
CAS číslo: 150969-56-5