Tisk…
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8803-1G PC8803-5G PC8803-10G
APOSPC8803-1GEA 662 CZK
APOSPC8803-1G APOSPC8803-5G APOSPC8803-10G
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 95%
5'-Chloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094519
CAS číslo: 541508-27-4