Tisk…
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8794-1G PC8794-250MG PC8794-5G
APOSPC8794-1GEA 2280 CZK
APOSPC8794-1G APOSPC8794-250MG APOSPC8794-5G
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
N-Ethyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₉H₉F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044178
CAS číslo: 30377-62-9