Tisk…
3,4,5-Trifluorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8792-1G PC8792-25G PC8792-5G PC8792-100G
APOSPC8792-1GEA 0 CZK
APOSPC8792-1G APOSPC8792-25G APOSPC8792-5G APOSPC8792-100G
3,4,5-Trifluorobenzylamine 98%
3,4,5-Trifluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236318
CAS číslo: 235088-69-4
UN: 2735
ADR: 8,II