1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8783-1G
PC8783-250MG
APOSPC8783-1GEA
2070
CZK
APOSPC8783-1G
APOSPC8783-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
1-(4-Fluorophenyl)-2-imidazolidinone
Vzorec:
C₉H₉FN₂O Bod tání: 150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03787796 CAS číslo: 53159-75-4 |