4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC8780-1G
PC8780-500MG
PC8780-5G
APOSPC8780-1GEA
2000
CZK
APOSPC8780-1G
APOSPC8780-500MG
APOSPC8780-5G
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Chloro-3'-fluoro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₈ClFO Bod tání: 60…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08443962 CAS číslo: 223575-82-4 |