Tisk…
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8779-1G PC8779-5G
APOSPC8779-1GEA 2690 CZK
APOSPC8779-1G APOSPC8779-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Vzorec: C₉H₁₀ClFN₂O
Bod tání: 132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787786
CAS číslo: 13908-32-2