4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8777-10G
PC8777-1G
PC8777-5G
APOSPC8777-10GEA
47940
CZK
APOSPC8777-10G
APOSPC8777-1G
APOSPC8777-5G
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
4-(4-Chloro-3-fluorophenyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₈ClFO Bod tání: 112…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06201223 CAS číslo: 842140-45-8 |