Tisk…
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC8776-10G PC8776-1G PC8776-5G
APOSPC8776-10GEA 7210 CZK
APOSPC8776-10G APOSPC8776-1G APOSPC8776-5G
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₅H₂₀FN₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08443959
CAS číslo: 154590-34-8