Tisk…
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8770-1G PC8770-250MG PC8770-5G
APOSPC8770-1GEA 705 CZK
APOSPC8770-1G APOSPC8770-250MG APOSPC8770-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972927
CAS číslo: 129676-67-1