Tisk…
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8768-1G PC8768-5G
APOSPC8768-1GEA 2240 CZK
APOSPC8768-1G APOSPC8768-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
3,4-Difluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
MW: 159.133 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368889
CAS číslo: 114076-35-6