Tisk…
3-Fluoroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC8767-25G
APOSPC8767-25GEA 1820 CZK
APOSPC8767-25G
3-Fluoroisonicotinic acid
3-Fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Bod tání: 251…254 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789251
CAS číslo: 393-53-3