Tisk…
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8766-1G PC8766-25G PC8766-5G
APOSPC8766-1GEA 9920 CZK
APOSPC8766-1G APOSPC8766-25G APOSPC8766-5G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₄F₅NO₂S
Bod varu: 76…77 °C/12mmHg
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221619
CAS číslo: 2613-27-6
EINECS: 447-610-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III