Tisk…
2-Fluoroisobutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8763-25G PC8763-5G PC8763-1G
APOSPC8763-25GEA 7870 CZK
APOSPC8763-25G APOSPC8763-5G APOSPC8763-1G
2-Fluoroisobutyric acid 95%
2-Fluoroisobutyric acid
Vzorec: C₄H₇FO₂
Bod varu: 57…58 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03452788
CAS číslo: 63812-15-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II