Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8760-10G PC8760-5G PC8760-1G
APOSPC8760-10GEA 5790 CZK
APOSPC8760-10G APOSPC8760-5G APOSPC8760-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄
Bod tání: 63…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862055
CAS číslo: 191604-88-3