Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acrylic acid
PC8754-25G PC8754-5G PC8754-100G
APOSPC8754-25GEA 1740 CZK
APOSPC8754-25G APOSPC8754-5G APOSPC8754-100G
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
3-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₇F₃O₃
MW: 232,16 g/mol
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066337
CAS číslo: 168833-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III