Tisk…
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8753-1G PC8753-5G
APOSPC8753-1GEA 2980 CZK
APOSPC8753-1G APOSPC8753-5G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864693
CAS číslo: 1000339-93-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III