Tisk…
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
PC8746-1G PC8746-5G
APOSPC8746-1GEA 5720 CZK
APOSPC8746-1G APOSPC8746-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Vzorec: C₁₀H₈F₃N₃
MW: 227,19 g/mol
Bod tání: 130…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04110829
CAS číslo: 209224-91-9